Desmopressin Acetate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0004-5MG BISN0004-25MG BISN0004-50MG
APOSBISN0004-5MGEA 132 EUR
APOSBISN0004-5MG APOSBISN0004-25MG APOSBISN0004-50MG
Desmopressin Acetate ≥99%
Desmopressin Acetate
Desmopressin acetate is the synthetic analogue of the antidiuretic hormone arginine vasopressin.
Formula: C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂.₂CH₃CO₂H
MW: 1189.321 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133962
Núm. CAS: 62288-83-9