1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475192-1G OR475192-250MG
APOSOR475192-1GEA 719 EUR
APOSOR475192-1G APOSOR475192-250MG
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₁N₃.₂ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32669858
Núm. CAS: 2514952-94-2