1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR475193-1G
OR475193-250MG
APOSOR475193-1GEA
719
EUR
APOSOR475193-1G
APOSOR475193-250MG
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₀BrN₃.₂ClH MW: 289 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32669859 Núm. CAS: 2514952-96-4 |