[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR475195-1G OR475195-250MG
APOSOR475195-1GEA 719 EUR
APOSOR475195-1G APOSOR475195-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₃N₃.₂ClH
MW: 224,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2514953-06-9