8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 522 EUR
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrF₂N₂O₂
MW: 291,049 g/mol
Pto. de fusión: 213-215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2514942-06-2