3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303504-1G PC303504-5G
APOSPC303504-1GEA 0 EUR
APOSPC303504-1G APOSPC303504-5G
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₂BrCl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640097
Núm. CAS: 2514730-10-8