4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC50974-1G PC50974-250MG
APOSPC50974-1GEA 522 EUR
APOSPC50974-1G APOSPC50974-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Formula: C₈H₁₅F₃O₂Si
MW: 228,284 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32693997
Núm. CAS: 2649323-00-0
UN: 1993
ADR: 3,III