Centrífugas y paquetes de sobremesa, Megafuge ST1 y ST1R Plus
Proveedor: Thermo Scientific
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 5420 EUR
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Centrífugas y paquetes de sobremesa, Megafuge ST1 y ST1R Plus
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Las centrífugas de sobremesa Thermo Scientific™ Megafuge ST1/ST1R Plus ofrecen controles intuitivos y versatilidad para potencia en cada giro.
  • Sistema de rotor de bloqueo automático
  • Sistema de sellado de baldes ClickSeal™
  • Tecnología SMARTSpin™
  • Diseño que ahorra espacio
  • Energía eficiente
Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors. System saves time when switching between applications. Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
La solución deMore Product Information