Fundas para manguitos autoclavables, con elástico, BHD
Proveedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFNWB04 MFNWB05 MFNWB06 MFNWB07 MFNWB08 MFNWB09 MFNWB12 MFNWB16 MFNWB18 MFNWB18SK02 MFNWB18SK02TL MFNWB05-SP MFNWB08-SP MFNWB12-SP MFNWB03
129-1760EA 2190 EUR
129-1760 129-1761 129-1762 129-1763 129-1764 129-1765 129-1766 129-1767 129-1768 129-2474 129-2475 129-3059 129-3062 129-3064 129-3058
Fundas para manguitos autoclavables, con elástico, BHD
Cubiertas
Ahorre tiempo y estandarice las actividades de preparación de los equipos para la esterilización.
  • Fabricado y envasado en un entorno controlado de sala blanca
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica el cumplimiento de los procedimientos normalizados de trabajo
  • Indicador de esterilización por vapor - autoclavable hasta 135 °C
  • Resistente al desgarro y a la perforación
  • Mejora significativa del proceso en comparación con el envasado con hojas y cinta adhesiva
Los manguitos BHD proporcionan un medio práctico para cubrir frascos, vasos de precipitados,More Product Information