di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Potasio fosfato disódico trihidrato
88363.230EA
74.1
EUR
88363.230
88363.290
88363.360
88363.460
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato
Formula:
K₂HPO₄·3H₂O MW: 228.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149926 Núm. CAS: 16788-57-1 |
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) | ≥ 99,0 % |
Solution in water | Passes test |
pH (25°C; 5 %) | 9,1 - 9,3 |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | ≤ 10 ppm |
Cl (Chloride) | ≤ 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | ≤ 50 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 0,5 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 3 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 5 ppm |
Na (Sodium) | ≤ 0,1 % |
Pb (Lead) | ≤ 10 ppm |