Sistemas de purificación de agua ultrapura, Milli-Q® EQ 7000
Proveedor: Merck
EQ7000HMI SMEQ00KT WMEQ0DKT WMEQ0RKT BTEQ0DKT
171-1399EA 1520 EUR
171-1399 171-1429 171-1430 171-1431 171-1478
Sistemas de purificación de agua ultrapura, Milli-Q® EQ 7000
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Para ofrecer resultados científicos confiables y de alta calidad, se requiere agua ultrapura de alta calidad constante. El sistema de agua ultrapura Milli-Q® EQ 7000 está diseñado para producir una calidad de agua ultrapura consistente [resistividad 18,2 MΩ·cm @ 25 °C; carbono orgánico total (TOC) ≤5 ppb] que se puede adaptar a los requisitos de aplicación específicos de cada usuario. Además, una gama de características de diseño inteligente hacen que sea fácil dispensar agua según sea necesario y donde sea necesario en el laboratorio. Un sistema de agua ultrapura diseñado por científicos,More Product Information