Celite® 545, para filtración, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
22557.360EA
319
EUR
22557.360
22557.460
22557.230
22557.290
Celite® 545, para filtración, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, para filtración
Silice de diatomeas para filtracion
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formula:
SiO₂ |
Número MDL:
MFCD00132803 Núm. CAS: 68855-54-9 |
Resultados test especificaciones
pH (25°C; 10%) | ≥ 8,5 |
Loss on ignition (600 °C) | ≤ 0.6% |
Particle size (< 0.1 mm) | ≥ 60% |