D-(-)-Sorbitol solución 1 M
Proveedor: G Biosciences
R038
R038EA 72 EUR
R038
D-(-)-Sorbitol solución 1 M
D-(-)-Sorbitol
Quality DNase and RNase free reagent solution for yeast research.
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004708
Núm. CAS: 50-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f18414f2f2530dfdf0edf065728ac8c2f1fff8ad&vid=3a198f3378aaa3d55d7de59c7ee1265443a73531&prid=web&clid=SAPDAM