Agitadores Magnéticos con Placa Calefactora de Cerámica, Serie AREC 7
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F20500552 F20500551 F20500554 SA20500550 SA20500554 SB20500550 SB20500554 SC20500554
442-1303EA 385 EUR
442-1303 442-1299 442-1304 442-1305 442-1306 442-1307 442-1308 442-1309
Agitadores Magnéticos con Placa Calefactora de Cerámica, Serie AREC 7
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
Los agitadores de la serie AREC 7 están diseñados para proporcionar seguridad, fiabilidad y las mejores prestacionés en cuanto a calentamiento y agitación. La placa cerámica cuadrada garantiza la máxima uniformidad de la temperatura, la eficiencia térmica y un rendimiento de calentamiento duradero.
  • Resolución de ajuste de temperatura: 5 °C, excepto AREC 7 Connect que es de 1 °C
  • Existen cuatro modelos diferentes que se adaptan a las necesidades de precisión y automatización de cualquier laboratorio
  • Todos los modelos tienen una carcasa de tecnopolímero
  • Los modelos digitales cuentan con una pantalla LED blanca brillante y fácil de leer que permite a los operadores controlar de forma fácil y continua el ajuste de la temperatura y la velocidad de agitación
AREC 7 Connect - Agitador innovador para laboratorios con elevado ritmo de trabajo: control preciso de la temperatura y potente agitación para laboratorios microbiológicos, farmacéuticos, químicos y cosméticos que requieren precisión y eficacia. Temporizador integrado, programación y conectividad Wi-Fi (conexión ERMES) para supervisar y controlar múltiples reacciones a través de la plataforma en la nube VELP Ermes. Conexión para la sonda Pt100, incluida en el paquete.
• Resolución de ajuste de velocidad: 5 min-¹
• Modos intermitente y autoreverse: (de 5 s a 99 min 59 s)
• Motor sin escobillas con compensación de par SpeedServo™
• Precisión de la termorregulación: ±1 °C (PT100)
• Función de bloqueo y señal de aviso acústica
AREC.X 7 - La solución óptima para una termorregulación precisa: AREC.X 7 está diseñado para una termorregulación precisa, ofreciendo unas prestacionés en cuanto a agitación y calentamiento excepcional, características de seguridad avanzadas y facilidad de uso. La solución ideal para los laboratorios que requieren de un control preciso de la temperatura. Disponible en diversas configuraciones con sonda Pt100 o VTF, se elige el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.
• Motor PCM monofásico con compensación electrónica de par
• Precisión del control de temperatura: ±1 °C (con PT100)/±0,5 °C (con VTF)
AREC 7 - La solución más básica para las aplicaciones cotidianas: AREC 7 es el agitador magnético calefactor seguro y fiable con cubierta de cerámica que proporciona una excelente transferencia de calor y rendimiento de agitación para las aplicaciones más básicas de laboratorio.
• Motor PCM monofásico con compensación de par controlada electrónicamente
HSC 7 - El modelo entry-level: HSC 7 es el agitador magnético de calentamiento analógico seguro y potente para aplicaciones que no requieren un control preciso de la temperatura. La solución ideal para aplicaciones académicas.
• Motor PCM monofásico
Garantía: 2 años.
Certificaciones: CNEMKOUS, UK CONFORMITY ASSESSED.
Información para pedidos: Elija la configuración que mejor se adapte a las necesidades de su laboratorio: sonda, varilla, pinza o VTF.
Información de suministro: AREC 7 Connect, AREC.X 7 y AREC 7 se suministran con una varilla agitadora magnética VELP.