Etilendiamina ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diaminoetano
88382.290EA 102 EUR
88382.290 88382.180 88382.410 88382.320 88382.460
Etilendiamina ≥99.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Etilendiamina
Formula: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Número MDL: MFCD00008204
Núm. CAS: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥ 99.0%
Appearance Clear liquid
Colouration ≤ 15 APHA
Water ≤ 0.5%