Microscopio automatizado híbrido (vertical + invertido + fluorescencia + luz transmitida), ECHO Revolution
Proveedor: DISCOVER ECHO
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNCO2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 3730 EUR
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3354 630-3356
Microscopio automatizado híbrido (vertical + invertido + fluorescencia + luz transmitida), ECHO Revolution
Microscopios
Este microscopio híbrido automatizado 'todo en uno' puede utilizarse para métodos de observación vertical e invertida.
  • Imágenes de células vivas: vea y capture muestras vivas con microscopía automatizada de lapso
  • Incubadora de platina (opcional): garantiza las condiciones óptimas para mantener la viabilidad de las muestras
  • Multicanal: captura y superposición de múltiples longitudes de onda en fluorescencia
  • Multipunto: establece múltiples puntos de adquisición para ver y volver a ver a lo largo del tiempo
  • Stitching de imágenes: captura y cosido para formar imágenes de alta resolución con un gran FOV
  • Apilado en Z: adquiera y apile imágenes en múltiples planos focales
  • Enfoque automático: encuentre y rastree automáticamente los mejores planos Z para el enfoque
  • Hiperescaneado: stitching de imágenes de alta velocidad
Cámara monocromática de 5 MP y cámara a color Brightfield CMOS de 5 MP. Pieza de nariz de objetivo inteligente: esto permite que la interfaz del software reconozca automáticamente el objetivo que se está utilizando. Software Hyperscan (opcional): escaneo ultrarrápido y costura de imágenes de mosaico a velocidades de fotogramas de cámara de alta velocidad.
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 32" 4K display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Información para pedidos: A completar con objetivos, filtros y cubos de luz, y condensadores (todos se venden por separado).
Información de suministro:
Supplied with a 32" 4K monitor, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage, and lens cloth.