J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Proveedor: Avantor
J.T.Baker®
49018-0106EA 300.56 EUR
49018-0106
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Puntas de pipetas
Apto para su uso en instrumentos robóticos de terceros QIAgility. Disponible en versión conductiva, con filtro, no estéril y en versión con marcado CE-IVD para aplicaciones de diagnóstico clínico.
  • Fabricadas en condiciones de sala limpia (sala limpia clase 8)
  • Control de calidad de última generación
  • Nivel de pureza: PCR limpio
  • Son ideales para el análisis de alto rendimiento y la purificación de ADN
  • Envasadas en blísteres
Validering af tips på instrumentet til specifikke applikationer er inden for brugerens ansvar.