J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Proveedor: Avantor
49044-0000EA 127 EUR
49044-0000 49044-0100
J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Puntas de pipetas
Adecuado para su uso en instrumentos OLA 2500 y AutoMate 1250/2550. Disponible en versión conductiva, con o sin filtro.
  • 140 puntas están selladas en una gradilla optimizada
  • Volúmenes de trabajo de 20 a1200 µl
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.