Placa SRW J.T.Baker®, magnética
Proveedor: Avantor
43001-0505EA 342 EUR
43001-0505 43001-0504 43001-0506 43001-0514 43001-0515 43001-0516
Placa SRW J.T.Baker®, magnética
Microplacas Microplacas HTS
Estas placas están fabricadas a partir de PP de alta pureza para una preparación eficiente de las muestras y son adecuadas para utilizarse con procesadores de partículas magnéticas como KingFisher™ Apex, Flex 96 y Presto.
  • Huella SBS estándar
  • Los pocillos cilíndricos permiten una buena mezcla de las muestras
  • Los pocillos de bordes ligeramente elevados reducen el riesgo de la contaminación cruzada
  • El código alfanumérico ayuda al registro y la identificación de muestras individuales