J.T.Baker®, placa 96
Proveedor: Avantor
43001-0117EA 103 EUR
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
J.T.Baker®, placa 96
Microplacas Placas Deep Well
Las placas de pocillos redondos Plate 96 J.T.Baker® fabricadas a partir de PS son ideales para aplicaciones ELISA.
  • El código alfanumérico ayuda a la identificación de muestras
  • La forma de la placa reduce notablemente el remanente de la muestra
  • Las dimensiones estandarizadas (128×85 mm) garantizan la compatibilidad con las máquinas de laboratorio más comunes