J.T.Baker®, Placa 384
Proveedor: Avantor
43004-0120EA 182 EUR
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker®, Placa 384
Microplacas Placas Deep Well
Disponible en PP para los sistemas de cribado y almacenamiento automáticos.
  • Código alfanumérico para ayudar a la identificación de muestras
  • Pocillos cuadrados para un mayor volumen
  • Fondo en V para una recuperación elevada de las muestras
  • Marco elevado (3 mm) para un apilado estable y sin deslizamiento
La placa 384 J.T.Baker® es ideal para pequeños volúmenes de muestra.