J.T.Baker®, Plate Medio
Proveedor: Avantor
43001-0102EA 171 EUR
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker®, Plate Medio
Microplacas Placas Deep Well
La placa de almacenamiento de PP de 96 pocillos con pocillos cónicos.
  • Gracias a la tangencia de las placas Plate Medio J.T.Baker®, se necesita menos del 50 % del espacio de apilado
  • El código alfanumérico ayuda al registro y la identificación de muestras individuales
  • Los bordes de los pocillos más elevados permiten un sello estanco al aire
  • Los pocillos cónicos ayudan a mezclar la muestra
La Plate Medio J.T.Baker® está hecha perfectamente para áreas de almacenamiento limitadas (nevera).