Plate Round Well J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
43001-0010EA 87.3 EUR
43001-0010 43001-0016 43001-0116
Plate Round Well J.T.Baker®
Microplacas Placas Deep Well
Fabricadas a partir de PP virgen para reducir la cantidad de materiales extraíbles.
  • Borde elevado para evitar la contaminación cruzada y permitir un mejor sello soldado con calor
  • También disponible sin borde para permitir la inserción de viales o cuando se utilizan cierres adhesivos
  • Fondo redondo para un mezclado y recuperación óptimos
  • Adecuado para utilizar con sistemas de manipulación de muestras automatizados
  • Se puede almacenar a –80 °C
Plate Round Well Plus J.T.Baker® con escapes de aire y bordes elevados para muestras en descongelación.