Placas de pocillo cuadrado J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
43001-0020EA 90.4 EUR
43001-0020 43001-0062 43001-0066
Placas de pocillo cuadrado J.T.Baker®
Microplacas Placas Deep Well
Estas placas de pocillos cuadrados profundos fabricadas a partir de PP virgen están diseñadas para simplificar el intercambio de placas en sistemas automatizados. También son ideales para alojar tanto cultivos celulares como bacterianos.
  • Resistentes a productos químicos
  • El fondo en forma de V para 24 y 48 pocillos maximiza la retirada del líquido y ayuda a la resuspensión
  • Fondo en forma de U para 96 pocillos
  • No hay esquinas internas que interfieran en la recogida de perlas magnéticas
  • Pocillos de bordes elevados para mejorar el sellado por calor
  • La base
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)