Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Proveedor: Bohlender
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 170 EUR
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Frascos Botellas de lavado de gases
Tapón de rosca de PP, negro/azul, cuerpo base de PTFE y tubo de entrada de gas/distribuidor de gas de FEP.
  • Muy buena resistencia química; el medio líquido solo entra en contacto con el PTFE
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +250 °C
  • Aptos para aplicaciones de vacío
Tubos de entrada y salida de gas sin resistencia para usar con tubos de paredes rígidas (p. ej., PTFE), que se pueden conectar a través de dos conectores de rosca Para mangueras elásticas, utilice conectores de rosca GL. El tubo de entrada se puede acortar a la longitud deseada. El tapón de rosca de se puede girar independientemente del cuerpo base y, por tanto, la unidad completa se puede extraer y volver a colocar en a la botella sin desmontar las mangueras conectadas. Se ajusta a botellas con roscas GL 45 o GLS 80 y un volumen de 100 a 5.000 ml. Longitud del tubo de entrada de gas: 300 mm.