Distribuidor múltiple para Jerrican, rosca S con conectores de rosca GL, BOLA
Proveedor: Bohlender
D760-16 D760-24
201-0292EA 219 EUR
201-0292 201-0291
Distribuidor múltiple para Jerrican, rosca S con conectores de rosca GL, BOLA
Tapas Tapones de botellas
PTFE.
  • Muy buena resistencia química; el medio solo entra en contacto con el PTFE
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +250 °C
  • Esterilizables en autoclave (121 °C)
Tapón de rosca hecha de PTFE reforzado con fibra de vidrio adecuado para roscas S 55 o S 60 de bidones. Cuerpo distribuidor móvil con bocas conectoras GL de PTFE. Para llenado y dispensación de líquidos agresivos o puros. Inserción de mangueras, tubos y sondas en el interior de bidones.