Botellas de lavado de cuello estrecho de colores
Proveedor: VITLAB
132603 132605 132606 132608 132703 132705 132706 132708 1327111
215-2752EA 6 EUR
215-2752 215-2753 215-2754 215-2755 215-2756 215-2757 215-2758 215-2759 215-3698
Botellas de lavado de cuello estrecho de colores
Frascos Frascos de lavado
LDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta +80 °C
  • Disponible en 4 colores
Blandas para facilitar la presión.