Columnas de lavado de gas
Proveedor: Bohlender
A117-04 A117-08
201-0014EA 630 EUR
201-0014 201-0009
Columnas de lavado de gas
Frascos Botellas de lavado de gases
Base, conexiones del cabezal superior y tamices de PTFE; cuerpo de columna, elevador y tubos de entrada y salida de FEP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +205 °C
  • Transparente, irrompible
Intercambio de gas intensivo debido a la gran altura del elevador. El tamiz estándar de PTFE poroso (tamaño de poro de aproximadamente 3 µm) está enroscado al elevador (rosca M8×1) y, por tanto, puede intercambiarse fácilmente.