Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Proveedor: Bohlender
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 449 EUR
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Tapas Tapones de botellas
PTFE.
  • Muy buena resistencia química; el medio líquido solo entra en contacto con el PTFE
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +250 °C
  • Resistente a presiones de hasta un máximo de 1 bar, adecuado para el vacío
Tapón de rosca hecha de PTFE reforzado con fibra de vidrio, adecuado para barriles con rosca interna; cuerpo distribuidor móvil con bocas conectoras GL hechos de PTFE. Para la llenado y dispensación de líquidos agresivos o puros. Inserción de mangueras, tubos y sondas en bidones.