Adaptador con junta esmerilada y accesorios giratorios con rosca GL, BOLA
Proveedor: Bohlender
D692-64 D692-34 D692-44 D692-24 D692-54
201-0270EA 118 EUR
201-0270 201-0268 201-0269 201-0275 BOHLD692-54
Adaptador con junta esmerilada y accesorios giratorios con rosca GL, BOLA
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
Adaptador con screw fitting de PPS, cuerpo de junta cónica de PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de –50 a +250 °C
  • Aptos para aplicaciones de vacío
Para la inserción de sondas, tubos y mangueras en recipientes con bocas esmeriladas estándar. Para evitar el contacto con varillas de agitadores, etc. Los sensores, tubos o mangueras se introducen inicialmente por la conexión de rosca. A continuación se inserta el adaptador en la boca y el elemento insertado (tubo o sonda) se asegura en la posición requerida.