Llaves de paso con rosca GL
Proveedor: Bohlender
E686-14 E688-25 E684-18 E684-14 E684-25 E688-14 E686-18 E688-18 E686-25
229-0084EA 124 EUR
229-0084 201-1712 229-0058 229-0057 229-0059 229-0086 229-0085 229-0087 229-0107
Llaves de paso con rosca GL
Válvulas de cierre
PTFE.
  • Muy buena resistencia química; el medio líquido solo entra en contacto con el PTFE
  • Resistente a temperaturas de −30 a +150 °C
  • Resistente a presiones de hasta un máximo de 6 bares, adecuado para el vacío
Llaves de paso de dos vías con luz interior recta y dos conectores de rosca o llaves de paso de tres vías con luz interior en forma de L o de T con 3 conectores de rosca. Llave de paso cilíndrica con buenas propiedades antifugas, válvula de cierre con marca de dirección de flujo. Para distribuir líquidos o gases. Interrupción rápida yMore Product Information