Conectores con rosca GL
Proveedor: Bohlender
D538-18 D540-18 D539-18 D541-18 D539-14 D540-14 D541-14 D538-14 D539-25 D538-32 D539-32 D540-25 D538-25 D539-45 D538-45 D541-25 D540-32 D540-45
229-0010EA 30.9 EUR
229-0010 229-0055 229-0052 229-0258 229-0051 229-0054 229-0257 229-0000 229-0053 229-0251 229-0253 229-0056 229-0106 229-0254 229-0252 229-0259 229-0255 229-0256
Conectores con rosca GL
Racores y conectores
PTFE
  • Muy buena resistencia química, el medio fluido sólo entra en contacto con el PTFE
  • Resistente a la temperatura desde −200 hasta +250 °C
  • Resistente a la presión hasta un máximo de 10 bar, apto para el vacío
Conector con 2,3 o 4 roscas GL. Para distribución de líquidos o gases. Como reductor para conexión de tubo o manguera de diferente diámetro externo.