Sellos para tapones de rosca GL, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292480805 292481107 292481304 292481904 292482806
215-2299EA 9.1 EUR
215-2299 215-2300 215-2308 215-2309 215-2310
Sellos para tapones de rosca GL, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
Silicona con revestimiento de PTFE.
  • Resistencia térmica: 130 °C (vapor) y 200° C (calor)
  • Buena resistencia química gracias al recubrimiento de PTFE
Adecuado para tapas de rosca GL, tapas premium y a prueba de manipulaciones.