Multiple distributors for bottles with GL 45 thread, BOLA
Proveedor: Bohlender
D614-08 D615-08
201-1710EA 97.2 EUR
201-1710 201-0299
Multiple distributors for bottles with GL 45 thread, BOLA
Tapas Tapones de botellas
Tapón de rosca de PPS, negro, cuerpo de PTFE o PFA
  • Muy buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +250 °C
  • Aptos para aplicaciones de vacío
Para la extracción o llenado de líquidos agresivos o puros. Para la conexión de mangueras, tubos y sondas dentro de recipientes. Se pueden insertar mangueras con un diámetro externo máximo de 8,5 mm a través de los cuellos.