Refrigeradores de laboratorio, LKexv y LKUexv con certificación ATEX
Proveedor: Liebherr
LKUEXV1610
471-0485EA 1990 EUR
471-0485
Refrigeradores de laboratorio, LKexv y LKUexv con certificación ATEX
Refrigeradores
Estos refrigeradores de laboratorio MediLine sin chispas cuentan con refrigeración por aire forzado con un sistema de control electrónico que garantiza una alta consistencia de la temperatura y una distribución uniforme de la misma. Están diseñados especialmente para almacenar sustancias explosivas y altamente inflamables.
  • Probado según la Directiva ATEX
  • Sistema de control electrónico con ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Puertos de acceso preperforados
  • Puertas reversibles con cierre automático
  • Alarmas acústicas y visuales para la apertura de la puerta y la temperatura (ajustables por el usuario)
  • Interfaz RS485 y contacto libre de tensión para el control centralizado
El controlador almacena las temperaturas interiores mínimas y máximas, las tres últimas alarmas de temperatura y los fallos de alimentación, junto con la hora, la fecha y la duración de la alarma. La pantalla digital indica la temperatura exacta y el estado de funcionamiento. Hay un termostato de seguridad secundario para proteger el contenido de la congelación. El refrigerante utilizado es un hidrocarburo. El agua de la descongelación se recoge en una bandeja y debe vaciarse manualmente.
Todos los frigoríficos de laboratorio de Liebherr con interior antideflagrante están probados según la directiva ATEX. Tienen un interior de Zona II nA para el gas, que tiene en cuenta los requisitos de seguridad de la categoría de hardware 3G. Por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de sustancias explosivas y altamente inflamables.
Intervalo de temperatura para los refrigeradores: +3 a +16 °C