Columnas HiTrap™ Protein G HP
Proveedor: Cytiva
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 446 EUR
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Columnas HiTrap™ Protein G HP
Columnas de cromatografía
Las columnas de afinidad HiTrap™ Protein G HP están preempaquetadas con 1 o 5 ml de proteína G Sepharose™ high performance para la purificación y aislamiento de IgG monoclonal y policlonal a partir de líquido ascítico, suero y sobrenadantes de cultivo celular.
  • Pueden funcionar con una jeringa, una bomba peristáltica o un sistema de cromatografía líquida como el sistema ÄKTAdesign™ o FPLC™
  • Material de la columna polipropileno, biocompatible y no interactivo con biomoléculas
  • Los tamices superior e inferior están fabricados de polietileno poroso
Información de suministro: Suministradas con un tapón en la entrada y un extremo rompible en la salida.