Refrigeradores de laboratorio compactos, Mediline
Proveedor: Liebherr
LKUV1610 LKUV1613
471-0486EA 1928 EUR
471-0486 471-1051
Refrigeradores de laboratorio compactos, Mediline
Refrigeradores
Estos frigoríficos de laboratorio MediLine con controlador Comfort ofrecen el máximo espacio de almacenamiento en un espacio de 60 cm de ancho. Los modelos para debajo de la mesa tienen una altura de 820 mm y caben debajo de casi cualquier mesa de laboratorio. Estos aparatos responden a las exigentes demandas de refrigeración de los laboratorios.
  • Sistema electrónico de control de temperatura con ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Gráfico de rendimiento de la temperatura disponible a petición
  • Alarmas sonoras y visuales de «puerta abierta» y de temperatura (ajustables por el usuario)
  • Interfaz RS485 y contacto libre de tensión para la supervisión centralizada
  • Lámpara de techo interior con interruptor en los modelos con puerta de cristal, LKV 3913 con iluminación LED
El sistema de enfriamiento de aire forzado, junto con el preciso control electrónico Comfort, asegura una temperatura constante y una distribución uniforme de temperatura en el interior. El controlador almacena las temperaturas interiores mínima y máxima, las últimas tres alarmas de temperatura y fallos de suministro eléctrico, junto con la hora, fecha y duración de la alarma. La pantalla digital indica la temperatura exacta y el estado de funcionamiento. Hay un termostato de seguridad independiente para proteger el contenido de la congelación. El tipo de refrigerante utilizado es un hidrocarburo.
Intervalo de temperatura: 3 a 16 °C.