Distribuidores múltiples para botellas con rosca GL 45, BOLA
Proveedor: Bohlender
D618-48 D618-16 D618-24 D618-44 D618-46
215-3895EA 222 EUR
215-3895 201-0296 215-3893 201-0295 215-3894
Distribuidores múltiples para botellas con rosca GL 45, BOLA
Tapas Tapones de botellas
Tapón de rosca de PPS, negro, cuerpo distribuidor de PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a temperaturas desde −200 a +250 °C
  • Adecuado para aplicaciones con vacío
Para el llenado o dispensación de líquidos agresivos o puros. Indicados para conectar mangueras, tubos y sondas al interior de recipientes. Se pueden insertar mangueras de diferentes tamaños a través de las boquillas.