Distribuidores múltiples para botellas con rosca GLS 80, BOLA
Proveedor: Bohlender
D754-16 D754-24
201-0293EA 129 EUR
201-0293 BOHLD754-24
Distribuidores múltiples para botellas con rosca GLS 80, BOLA
Tapas Tapones de botellas
Tapón de rosca de PPS, azul, cuerpo del distribuidor de PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +250 °C
  • Aptos para aplicaciones de vacío
Para la extracción o llenado de líquidos agresivos o puros. Para la conexión de mangueras, tubos y sondas dentro de recipientes. Se pueden insertar mangueras con un diámetro externo de 12,7 mm máximo a través de las llaves de paso.