Cabezales de agitadores magnéticos
Proveedor: Bohlender
C520-28 C520-24 C520-48
442-0759EA 1380 EUR
442-0759 442-0758 442-0760
Cabezales de agitadores magnéticos
Cabezas de agitador
PTFE compound, glass shaft. These gastight stirrer heads are ideal for PTFE-jacketed stirrer shafts from BOLA and are also suitable for shortened stirrer shafts. Suitable for high speeds of up to 1500 min⁻¹.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a temperaturas de –200 a +250 °C
  • Cono con junta con tuerca para el bloqueo y desbloqueo fácil de la junta esmerilada
  • Altura del eje del agitador regulable ±40 mm
  • Ajustes de compresión para un ajuste seguro del eje del agitador y una transmisión óptima de potencia
  • Sin fugas ni efectos de memoria