VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubador de CO₂
Proveedor: VWR Collection
390-1544EA 10740 EUR
390-1544 390-1690
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubador de CO₂
Incubadoras Incubadores de CO₂
El ILCO 180 Premium ofrece unas condiciones de crecimiento óptimas para cultivos celulares y cumple los exigentes requisitos para el mejor crecimiento celular posible y la máxima seguridad de las muestras. Esta incubadora de CO₂ viene con un sensor de CO₂ infrarrojo integrado y sin deriva que puede esterilizarse. La descontaminación fiable la proporciona la rutina de esterilización por aire caliente a 180 °C conforme a la norma, que elimina por completo los contaminantes y garantiza la esterilización total de la cámara interior. Este modelo cuenta con un menú intuitivo y un software fácil de usar, además de un puerto USB para la descarga de datos a una memoria USB y para cargar programas. Puede conectarse a redes Ethernet o Wi-Fi para el control remoto desde cualquier ordenador, y los usuarios pueden recibir notificaciones sobre alarmas/eventos por correo electrónico.
  • Controlador de microprocesador multifunción con pantalla táctil a todo color de 7", que ofrece una visión general de los parámetros establecidos y actuales durante el funcionamiento
  • Control de acceso mediante contraseña de inicio de sesión y función de administrador para gestionar cinco cuentas de usuario
  • Memoria de 40 programas de usuario, cambio rápido y sencillo de parámetros durante un programa en ejecución
  • Perfil de temperatura/tiempo multisegmento (hasta 100) con rampas ajustables
  • Temporizador desde 1 minuto hasta 366 días o funcionamiento continuo
  • Función de retardo de arranque ajustable y función de bucle
  • Termostato de seguridad ajustable de sobretemperatura Clase 3.1 (DIN 12880) que protege las muestras y el incubador
Este incubador tiene una puerta exterior de chapa de acero sólida y con recubrimiento al polvo, una puerta interna de vidrio y una cámara interior sin ventilador hecha de acero inoxidable de alta calidad (DIN 1.4301). Está equipado con un bastidor para estanterías, un plato de agua extraíble, dos puertos de acceso de 30 mm (izquierdo y trasero) y cerradura de puerta. Se puede apilar utilizando un adaptador de apilamiento opcional para ahorrar espacio. La base opcional sobre ruedas evitará la contaminación de la cámara causada por la contaminación del suelo.
Las características de seguridad incluyen alarmas de temperatura audibles y visibles, sistema de control de fallos de energía, alarma de puerta abierta, alarma de fallo del sensor de temperatura y función de diagnóstico automático.
La unidad cuenta con el Premium Control Software que facilitan el cumplimiento de GLP con ajustes de protección por contraseña, registro de eventos y memoria interna que almacena hasta 10000 registros de datos para cada usuario (que se almacenan durante máximo 12 meses). Los usuarios pueden obtener información general sobre los valores en la pantalla o en un PC en forma tabular o gráfica.
Información de suministro: La unidad se entrega con tres estantes perforados de acero inoxidable, llaves de la cerradura (2 piezas), manguera de gas a presión de 3 metros, abrazadera de manguera, certificado de prueba del fabricante a 37 ° C, cable Ethernet, manual de instrucciones multilingüe y software de control Premium (se puede descargar de la memoria interna en una memoria USB).
Precaución: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.