Autoclave para esterilización, Autotester ST DRY PV II
Proveedor: SELECTA
4001728 4002425 4002426 4002514 4002414 4001727 4002515
481-0598EA 4000.02 EUR
481-0598 481-0602 481-0603 481-0631 481-0601 481-0597 481-0632
Autoclave para esterilización, Autotester ST DRY PV II
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores de vapor)
Exterior y parte superior de acero inoxidable AISI 304 y tapa de acero inoxidable AISI 316.
  • Tapa con sistema de seis puntos de cierre
  • Sistema de vacío pulsado y purga atmosférica
  • Generador de vapor incorporado conectado a la cámara principal
  • Depósito de agua para agua limpia para la caldera del generador de vapor
  • Seis modos de función
Temperatura programable desde 105 a 134 °C (0,21 a 2 bares). El secado al vacío y la purga son automáticos. El microprocesador controla la extracción de aire, la esterilización y el proceso de secado a partirMore Product Information