Celite® 503, para filtración, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
22553.290EA
35.3
EUR
22553.290
22553.360
Celite® 503, para filtración, GPR RECTAPUR®
Celite® 503, para filtración
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
- Filter aid
- Flux Calcined Diatomite
Formula:
O₂Si |
Núm. CAS:
68855-54-9 |
Resultados test especificaciones
Identification | Passes test |
pH (25 °C; 10%) | 8,5 - 11,0 |
Wet density | ≤ 369 g/l |
Loss on ignition (600 °C) | ≤ 0.5% |
Particle size (< 0.1 mm) | ≥ 85% |