Celite® 535, para filtración, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
22554.290EA 35.3 EUR
22554.290 22554.360
Celite® 535, para filtración, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, para filtración
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formula: SiO₂
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 2,3…2.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
Order Now
Resultados test especificaciones
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 80%