Celite® 512, para filtración, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
22555.290EA 51.8 EUR
22555.290 22555.360 22555.460
Celite® 512, para filtración, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, para filtración
Calcined Diatomaceous Earth Filter Aid.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formula: SiO₂
Núm. CAS: 91053-39-3
Order Now
Resultados test especificaciones
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 370 g/l
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0,4%
Particle size (< 75µm) ≥ 90%