Celite® Hyflo® Super Cel, para filtración, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
22559.290EA 45.7 EUR
22559.290 22559.360
Celite® Hyflo® Super Cel, para filtración, GPR RECTAPUR®
Celite® Hyflo® Super Cel, para filtración
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Pto. de fusión: >450 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
IR: 01-2119488518-22-XXXX
Order Now
Resultados test especificaciones
Identification Passes test
pH (25 °C; 10 %) 8.0 - 11.0 8,0 - 11,0
Wet density ≤ 353 g/l ≤ 353 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85 %