Reactor con sistema de agitación, GL 45, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1200395 1200396 1200390 1200391
215-2359EA 361 EUR
215-2359 215-2360 215-2357 215-2358
Reactor con sistema de agitación, GL 45, DURAN®
Matraces Matraces centrífugas
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, PP, PTFE, PEEK, acero inoxidable.
  • Mezclado significativamente mejorado en comparación con los agitadores magnéticos estándar
  • Accionamiento mediante agitadores magnéticos estándar
  • Eje agitador variable, se puede utilizar para botellas de laboratorio DURAN® GL 45 de 500 y 1000 ml
  • Se puede utilizar hasta 500 rpm
  • Las piezas en contacto con los medios cumplen totalmente los requisitos de la FDA
  • Resistente a temperaturas de hasta 140 °C
El reactor agitador DURAN® es ideal para la más amplia gama de procesos de mezcla en laboratorios, p. ej., mezcla de líquidos o disolución de sólidos. Las conexiones disponibles permiten la introducción de otros medios en la botella o la extracción de medios durante la mezcla. Todo el conjunto es autoclavable, por lo que se puede utilizar en aplicaciones biológicas, como por ejemplo en procesos de fermentación sencillos. Con la ayuda de los componentes del sistema de conexión DURAN® se pueden conectar botellas de medios adicionales o es posible la compensación de presión estéril.