VWR®, Desecadores
Proveedor: VWR Collection
467-0071EA 211 EUR
467-0071 467-0069 467-0070 467-0072 467-0073
VWR®, Desecadores
Desecadores Desecadores de vidrio
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Bridas planas rectificadas con precisión y tapas con perillas intercambiables
  • Base y tapa con brida plana rectificadas para adaptarse
  • Alta resistencia mecánica, térmica y química
Estos desecadores son ideales para secar, secar procesos y proteger muestras de los efectos del aire y la humedad.
Certificaciones: DIN 12491