Capsaicina
Proveedor: Apollo Scientific
BIC0125-5G BIC0125-10G BIC0125-25G
APOSBIC0125-5GEA 132 EUR
APOSBIC0125-5G APOSBIC0125-10G APOSBIC0125-25G
Capsaicina
Capsaicina
Active component of cayenne pepper.
Formula: C₁₈H₂₇NO₃
Pto. Ebullición: 210…220 °C
Pto. de fusión: 65…68 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Número MDL: MFCD00017259
Núm. CAS: 404-86-4