VWR®, Eurocontenedores translúcidos
Proveedor: VWR Collection
216-2447EA 8.3 EUR
216-2447 216-2448 216-2449 216-2450 216-2451 216-2452 216-2453 216-2454
VWR®, Eurocontenedores translúcidos
Cajas Cajas para transporte
Estos contenedores de plástico resistentes y transparentes están hechos de material translúcido. El material translúcido permite a los usuarios comprobar si un contenedor está vacío o lleno, incluso cuando está apilado o cerrado.
  • Fabricado con material translúcido PPC (copolímero de polipropileno)
  • Adecuados para la manipulación manual y automatizada de mercancías ligeras
  • Las superficies lisas facilitan su limpieza
  • Asas ergonómicas para una manipulación manual eficaz
  • Aptos para el almacenamiento de -20 a +65 °C
  • 100% reciclable
Los eurocontenedores translúcidos están disponibles en tamaños universales de euros: 300×200, 400×300 y 600×400 mm. Son perfectas para la paletización y muy estables gracias a su construcción de doble pared. Son adecuados para cualquier industria y para cualquier aplicación. También son ideales para la manipulación manual y automática de cintas transportadoras. El color es PP natural translúcido.
Certificaciones: Garantía de seguridad alimentaria.
Información para pedidos: Los carros y las tapas son opcionales y pueden suministrarse para toda la gama.